Documentos clave
SRP0666
Sigma-Aldrich
IDH2, FLAG® -Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Sinónimos:
IDH2, Isocitrate Dehydrogenase 2, oxalosuccinate decarboxylase
Seleccione un Tamaño
50 μG
MXP 7,618.00
100 μG
MXP 13,399.00
MXP 7,618.00
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
MXP 7,618.00
100 μG
MXP 13,399.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
MXP 7,618.00
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
52 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... IDH2(3418)
Descripción general
Human isocitrate dehydrogenase 2, also known as IDH2, (GenBank Accession No. NM_002168), a.a. 1-452(end) with C-terminal FLAG-tag, MW = 52 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Forma física
Aqueous solution
Información legal
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)