Documentos clave
SRP0623
Sigma-Aldrich
CD39, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
ENTP1, Ecto-ATPase 1, Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1, NTPDase 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
51 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... ENTPD1(953)
Descripción general
Human CD39, also known as Cluster of Differentiation 39, GenBank Accession number NM_001776, a.a. 38-478 with C-terminal His-tag. MW = 51 kDa, expressed in an HEK293 expression system. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)