Documentos clave
SRP0607
Sigma-Aldrich
Mouse CD137, FC Fusion (M IgG2A), Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
4-1BB, ILA, TNFRSF9, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 9
Seleccione un Tamaño
50 μG
MXP 12,773.00
MXP 12,773.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
MXP 12,773.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
MXP 12,773.00
Check Cart for Availability
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
monomer 46.7 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
mouse ... TNFRSF9(21942)
Descripción general
Mouse secreted CD137, also known as Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 9, TNFRSF9, and ILA, GenBank Accession No. NM_001561, a.a. 24-187, fused at the Cterminus to the Fc portion of mouse IgG2a, with a C-terminal AviTagTM expressed in a HEK293 cell expression system. This protein is enzymatically biotinylated using Avitag technology. MW = 46.7 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forma física
Aqueous solution
Información legal
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)