Documentos clave
SRP0579
Sigma-Aldrich
Human TDO, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinónimos:
3-dioxygenase, TDO-2, TDO2, Tryptophan 2
Seleccione un Tamaño
50 μG
MXP 9,810.00
MXP 9,810.00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
MXP 9,810.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
MXP 9,810.00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
recombinante
expressed in E. coli
Formulario
frozen liquid
mol peso
49 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... TDO2(6999)
Descripción general
Human Tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO), also known as TDO2, GenBank Accession No. NM_005651, a.a. 2-406(end) with an N-terminal His-tag, expressed in an E. coli cell expression system. MW = 49 kDa.
Forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)