Documentos clave
SRP0575
Sigma-Aldrich
GITRL, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
AITRL, CD357L, TNFSF18, glucocorticoid-induced TNF-related ligand, tumor necrosis factor ligand superfamily member 18
Seleccione un Tamaño
100 μG
MXP 9,497.00
MXP 9,497.00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
MXP 9,497.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
MXP 9,497.00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
17.1 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... TNFSF18(8995)
Descripción general
Human glucocorticoid-induced TNF-related ligand (GITRL), also known as AITRL, CD357L, or tumor necrosis factor ligand superfamily member 18 (TNFSF18). GenBank Accession No. NM_005092, a.a. 72-199 with an N-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 17.1 kDa. Note: this protein runs at a higher MW by SDSPAGE due to glycosylation.
Forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)