Documentos clave
SRP0574
Sigma-Aldrich
LAT, His-Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Sinónimos:
linker for activation of T cells family member 1, phospho-tyrosine adapter protein, pp36
Seleccione un Tamaño
20 μG
MXP 9,329.00
MXP 9,329.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
MXP 9,329.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
MXP 9,329.00
Check Cart for Availability
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
24.4 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... LAT(27040)
Descripción general
Human linker for activation of T cells family member 1 (LAT), also known as 36 kDa phospho-tyrosine adapter protein, pp36. GenBank Accession No. NM_001014989* variant 4, a.a. 64-269(end), with N-terminal His-tag, expressed in a baculovirus-infected Sf9 cell expression system. MW = 24.4 kDa. This protein runs at a higher MW by SDSPAGE due to glycosylation.
Forma física
Aqueous solution
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)