Documentos clave
SRP0563
Sigma-Aldrich
CD47, FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
IAP, MER6, OA3, Rh-related antigen, integrin-associated protein, leukocyte surface antigen CD47
Seleccione un Tamaño
100 μG
MXP 9,518.00
MXP 9,518.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
MXP 9,518.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
MXP 9,518.00
Check Cart for Availability
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
40 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CD47(961)
Descripción general
Human CD47, Fc fusion protein, also known as leukocyte surface antigen CD47, Rh-related antigen, integrin-associated protein, antigenic surface determinant protein OA3, antigen identified by monoclonal antibody 1D8, IAP, and MER6. GenBank Accession No. NM_001777, a.a. 19-139 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forma física
Aqueous solution
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)