Documentos clave
SRP0446
Sigma-Aldrich
RNF20 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
BRE1, BRE1A, hBRE1, ring finger protein 20, E3 ubiquitin protein ligase
Seleccione un Tamaño
20 μG
MXP 11,728.00
MXP 11,728.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
MXP 11,728.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
MXP 11,728.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
≥50% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
115 kDa
envase
pkg of 20 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... RNF20(56254)
Descripción general
Human ring finger protein 20, or RNF20 (GenBank Accession No. NM_019592) full length, amino acids 2-975 (end) with N-terminal His-Flag-tag, MW=115 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Forma física
Formulated in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, 80 ng/uL Flag peptide, 20% glycerol and 3 mM DTT.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yosef Shiloh et al.
FEBS letters, 585(18), 2795-2802 (2011-08-11)
The DNA damage response (DDR) is emerging as a vast signaling network that temporarily modulates numerous aspects of cellular metabolism in the face of DNA lesions, especially critical ones such as the double strand break (DSB). The DDR involves extensive
Efrat Shema et al.
Molecular cell, 42(4), 477-488 (2011-05-21)
hBRE1/RNF20 is the major E3 ubiquitin ligase for histone H2B. RNF20 depletion causes a global reduction of monoubiquitylated H2B (H2Bub) levels and augments the expression of growth-promoting, pro-oncogenic genes. Those genes reside preferentially in compact chromatin and are inefficiently transcribed