Documentos clave
SRP0409
Sigma-Aldrich
Hsp40 active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
DNAJB1, DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 1
Seleccione un Tamaño
100 μG
MXP 13,627.00
MXP 13,627.00
Fecha estimada de envío03 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
MXP 13,627.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
MXP 13,627.00
Fecha estimada de envío03 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
38.5 kDa
envase
pkg of 100 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... DNAJB1(3337)
Descripción general
Human Heat Shock Protein 40 (GenBank Accession No. NM_006145), full length with C-terminal His-tag, MW = 38.5 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Aplicación
Useful for Elisa, western blot, inhibitor screening and selectivity profiling.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sarah J Gibbs et al.
PloS one, 4(2), e4595-e4595 (2009-02-27)
In response to a conditioning stress, the expression of a set of molecular chaperones called heat shock proteins is increased. In neurons, stress-induced and constitutively expressed molecular chaperones protect against damage induced by ischemia and neurodegenerative diseases, however the molecular
Li Z, Srivastava P.
Current Protocols in Immunology, Review, Appendix 1:Appendix 1T-Appendix 1:Appendix 1T (2004)