Documentos clave
SRP0321
Sigma-Aldrich
JMJD2D active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
KDM4D, lysine (K)-specific demethylase 4D
Seleccione un Tamaño
100 μG
MXP 10,752.00
MXP 10,752.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
MXP 10,752.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
MXP 10,752.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
67 kDa
envase
pkg of 100 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... KDM4D(55693)
Descripción general
Human JMJD2D, also known as KDM4D (GenBank Accession No. NM_018039), amino-acids 2-354 with N-terminal GST tag, MW=67 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Aplicación
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Masuko Katoh et al.
International journal of oncology, 24(6), 1623-1628 (2004-05-13)
JMJD1 family genes, including JMJD1 (TSGA), TRIP8, and C5orf7 (5qNCA), encode nuclear proteins with Jumonji C (JmjC), TRI8H1 and TRI8H2 domains. Here, we identified JMJD2 family genes. Human genes corresponding to KIAA0677, KIAA0876, KIAA0780 and FLJ10251 cDNAs were designated JMJD2A
Sook Shin et al.
Biochemical and biophysical research communications, 353(4), 973-977 (2007-01-09)
JMJD2A-D belong to the JmjC domain-containing family of histone demethylases. JMJD2D is the most structurally divergent JMJD2 protein as it lacks the PHD and Tudor domains present in JMJD2A-C. Here, we systematically analyzed the histone demethylase specificity of JMJD2 proteins