SRP0208
PRL-1 (2-173) Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
PRL-1, PTP4A1, Protein tyrosine phosphatase type IVA, member 1, Protein-tyrosine phosphatase of regenerating liver 1
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
19.8 kDa
envase
pkg of 50 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PTP4A1(7803)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)