SRP0143
PRMT4 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥65% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Arginine N-methyltransferase 4, CARM1, Coactivator-associated arginine methyltransferase 1, PRMT4
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensayo
≥65% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
66 kDa
envase
pkg of 20 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CARM1(10498)
Descripción general
Aplicación
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)