SRE0055
Protease Inhibitor Cocktail Powder
Reagents designed and manufactured under cGMP controls suitable for use in an IVD application.
Sinónimos:
Protease Inhibitor Cocktail powder
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine lung
yeast
Formulario
lyophilized powder
temp. de almacenamiento
−20°C
Especificidad
Aplicación
Protease inhibitor cocktail powder has been used in immunoblotting and immunoprecipitation.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
AEBSF and Aprotinin act to inhibit serine proteases, including trypsin, chymotrypsin, and plasmin amongst others. Bestatin inhibits aminpeptidases. E-64 acts against cystein proteases. EDTA is an inhibitor of metalloproteases. Leupeptin acts against both serine and cystein proteases.
Protease helps to break down proteins into soluble peptides and amino acids.[2]
Componentes
AEBSF
Aprotinin
Bestatin
E-64
EDTA
Leupeptin
Cantidad
Not all extracts contain the same levels of endogenous enzymes, and it may be necessary to adjust the volume of cocktail required.
Nota de preparación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?