SML3561
VCP746
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(5-Amino-4-benzoyl-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)thiophen-2-yl)-N-(6-(9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-ylamino)hexyl)benzamide, N-[6-[[4-[5-Amino-4-benzoyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thienyl]benzoyl]amino]hexyl]adenosine, VCP 746, VCP-746
About This Item
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(C(C3=CC=CC=C3)=O)=C(S2)N)C4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4)NCCCCCCNC5=C6N=CN(C6=NC=N5)[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@H]7O)O)CO
InChI
1S/C41H40F3N7O6S/c42-41(43,44)27-12-8-11-26(19-27)29-30(32(53)23-9-4-3-5-10-23)36(45)58-35(29)24-13-15-25(16-14-24)39(56)47-18-7-2-1-6-17-46-37-31-38(49-21-48-37)51(22-50-31)40-34(55)33(54)28(20-52)57-40/h3-5,8-16,19,21-22,28,33-34,40,52,54-55H,1-2,6-7,17
InChI key
XLCQNEBOQXQNGA-IYRWRCLLSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)