Merck
SML3516
Sigma-Aldrich
EN106
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Chloro-N-(2-cyanoethyl)-N-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acetamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H13ClN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
280.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(CCl)N(C1=CC2=C(OCCO2)C=C1)CCC#N
Clave InChI
GLDJSVHDOXCYPT-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell-permeable covalent recruiter of CUL2 E3 ligase FEM1B that binds to C186 of FEM1B
EN106 is a cell-permeable covalent recruiter of CUL2 E3 ligase FEM1B that binds to C186 of FEM1B. EN106 disrupts FEM1B interactions with the FNIP1 degron and inhibits CUL2FEM1B-dependent ubiquitylation without detectable off-target effects. A modified EN106 bifunctional analog (PROTAC) recruits FEM1B and induces targeted BRD4 and BCR-ABL/c-ABL degradation.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)