Merck
SML3492
Sigma-Aldrich
Chromenone 1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H10F3N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
357.29
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)=C(OC3=CC=CC=C13)N4N=CN=C4
InChI
1S/C18H10F3N3O2/c19-18(20,21)12-7-5-11(6-8-12)15-16(25)13-3-1-2-4-14(13)26-17(15)24-10-22-9-23-24/h1-10H
Clave InChI
KLOOVUXILKCLLC-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Bone morphogenetic protein (BMP) signaling potentiator that exerts its effect via negative TGFβ feedback loops, independent of direct kinase inhibition.
Chromenone 1 is a bone morphogenetic protein (BMP) signaling potentiator that exerts its effect via negative TGFβ feedback loops, independent of direct kinase inhibition. Chromenone 1 prevents cardiogenesis induction by 0.5 μM BMP inhibitor DMH1 (IC50 = 200 nM; mESC-Myh6-GFP) and efficiently stimulates BMP-dependent osteogenesis from C2C12 myoblasts (ALP activity induction EC50 = 340 nM; E100% and Emax = induction by 7.5 and 50 ng/mL BMP-4, respectively).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Probing Embryonic Development Enables the Discovery of Unique Small-Molecule Bone Morphogenetic Protein Potentiators
Journal of Medicinal Chemistry, 65 (2022)