Merck
SML3473
Sigma-Aldrich
144DG11
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,2-Dihydro-N-(2-methoxyethyl)-6-methyl-N-[(3-methyl-2-thienyl)methyl]-2-oxo-4-pyridinecarboxamide, 2-Hydroxy-N-(2-methoxyethyl)-6-methyl-N-((3-methylthiophen-2-yl)methyl)isonicotinamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
320.41
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder or solid
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
aplicaciones
research use
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=NC(C)=CC(C(N(CCOC)CC2=C(C)C=CS2)=O)=C1
Clave InChI
BBEZNLRXWCUHAJ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
144DG11 is a polyglucosan (PG)-reducing agent that targets the lysosomal membrane protein LAMP1 and increases autophagic flux in adult polyglucosan body disease (APBD) primary fibroblasts (50 μM for 24 hrs), resulting in an enhanced glycophagy, respiratory and glycolytic ATP production. 144DG11 prolongs survival and improves motor parameters of Gbe(ys/ys) mice in vivo (250 mg/150 μL/kg 2x per wk via i.v. for 1 month, then s.c.), a murine APBD model, by reducing PG and glycogen levels in brain, liver, heart, and peripheral nerve with good pharmacokinetic properties and no adverse effects to the animals.
Polyglucosan (PG)-reducing agent that targets the lysosomal membrane protein LAMP1 in cultures and in vivo.
Cláusula de descargo de responsabilidad
For research use only
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)