SML3408
EG00229 trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N2-[[3-[(2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)amino]-2-thienyl]carbonyl]-L-arginine trifluoroacetate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)O.[S](=O)(=O)(Nc3c([s]cc3)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)O)c1c2n[s]nc2ccc1
InChI
1S/C17H19N7O5S3.C2HF3O2/c18-17(19)20-7-2-4-11(16(26)27)21-15(25)14-10(6-8-30-14)24-32(28,29)12-5-1-3-9-13(12)23-31-22-9;3-2(4,5)1(6)7/h1,3,5-6,8,11,24H,2,4,7H2,(H,21,25)(H,26,27)(H4,18,19,20);(H,6,7)/t11-;/m0./s1
Clave InChI
ZYQBITUOSRZDTG-MERQFXBCSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)