SML3218
Odevixibat
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2S)-2-[(2R)-2-(2-{[3,3-Dibutyl-7-(methylsulfanyl)-1,1-dioxo-5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1λ6,2,5-benzothiadiazepin-8-yl]oxy}acetamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]butanoic acid, (2S)-2-[[(2R)-2-[[2-[[3,3-Dibutyl-2,3,4,5-tetrahydro-7-(methylthio)-1,1-dioxido-5-phenyl-1,2,5-benzothiadiazepin-8-yl]oxy]acetyl]amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]butanoic acid, A 4250, A-4250, A4250, AZD 8294, AZD-8294, AZD8294
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=S1(C2=CC(OCC(N[C@H](C3=CC=C(C=C3)O)C(N[C@@H](CC)C(O)=O)=O)=O)=C(SC)C=C2N(C4=CC=CC=C4)CC(CCCC)(N1)CCCC)=O
InChI
1S/C37H48N4O8S2/c1-5-8-19-37(20-9-6-2)24-41(26-13-11-10-12-14-26)29-21-31(50-4)30(22-32(29)51(47,48)40-37)49-23-33(43)39-34(25-15-17-27(42)18-16-25)35(44)38-28(7-3)36(45)46/h10-18,21-22,28,34,40,42H,5-9,19-20,23-24H2,1-4H3,(H,38,44)(H,39,43)(H,45,46)/t28-
Clave InChI
XULSCZPZVQIMFM-IPZQJPLYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)