Merck
SML3057
Sigma-Aldrich
Indacaterol
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-[(1R)-2-[(5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-2(1H)-quinolinone, QAB-149, R)-5-[2-(5,6-diethylindan-2-ylamino)-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-1H-quinolin-2-one
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 1,219.00
50 MG
MXP 4,737.00
MXP 1,219.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 1,219.00
50 MG
MXP 4,737.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H28N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
392.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
MXP 1,219.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H](CNC1CC(C=C(CC)C(CC)=C2)=C2C1)C3=CC=C(O)C(N4)=C3C=CC4=O
InChI
1S/C24H28N2O3/c1-3-14-9-16-11-18(12-17(16)10-15(14)4-2)25-13-22(28)19-5-7-21(27)24-20(19)6-8-23(29)26-24/h5-10,18,22,25,27-28H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,26,29)/t22-/m0/s1
Clave InChI
QZZUEBNBZAPZLX-QFIPXVFZSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Indacaterol is an ultra-long-acting beta-adrenoceptor agonist. It is used as bronchodilator.
Ultra-long-acting beta-adrenoceptor agonist; bronchodilator
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Radhika Joshi et al.
Molecular pharmacology, 96(1), 56-72 (2019-05-01)
The effects of phosphodiesterase (PDE) 4 inhibitors on gene expression changes in BEAS-2B human airway epithelial cells are reported and discussed in relation to the mechanism(s) of action of roflumilast in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Microarray-based gene expression profiling