SML3042
iP300
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
2-(3′-Fluoro-5′-(1-(2-(methylamino)-2-oxoethyl)-1H-pyrazol-4-yl)-2,5-dioxo-2′,3′-dihydrospiro[imidazolidine-4,1′-indene]-1-yl)-N-(4-fluorobenzyl)-N-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)acetamide, 3-Fluoro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-2,3-dihydro-5-[1-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-1H-pyrazol-4-yl]-2,5-dioxo-N-(2,2,2-trifluoro-1-methylethyl)spiro[imidazolidine-4,1-[1H]indene]-1-acetamide, N-(4-fluorobenzyl)-2-(3-fluoro-5-{1-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-1H-pyrazol-4-yl}-2,5-dioxo-2,3-dihydro-1H-spiro[imidazolidine-4,1-inden]-1-yl)-N-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)acetamide, iP300v/w, iP300w and iP300v mix, iP300w/v
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(NC1(C2=O)CC(C3=C1C=CC(C4=CN(N=C4)CC(NC)=O)=C3)F)N2CC(N(CC5=CC=C(C=C5)F)C(C(F)(F)F)C)=O
InChI
1S/C29H27F5N6O4/c1-16(29(32,33)34)39(12-17-3-6-20(30)7-4-17)25(42)15-40-26(43)28(37-27(40)44)10-23(31)21-9-18(5-8-22(21)28)19-11-36-38(13-19)14-24(41)35-2/h3-9,11,13,16,23H,10,12,14-15H2,1-2H3,(H,35,41)(H,37,44)
Clave InChI
SWXCHCQCWFXILM-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)