SML2961
GRL-0617
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Amino-2-methyl-N-[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]benzamide, GRL 0617, GRL0617
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -72.0 to -82.0°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCc2c3c(ccc2)cccc3)C(=O)c1c(ccc(c1)N)C
InChI
1S/C20H20N2O/c1-14-9-10-17(21)13-19(14)20(23)22-12-11-16-7-4-6-15-5-2-3-8-18(15)16/h2-10,13H,11-12,21H2,1H3,(H,22,23)
InChI key
SVHZQKLXYGYSMU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)