SML2894
HPA-12
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(1R,3S)-HPA-12, (1R,3S)-N-(3-Hydroxy-1-hydroxymethyl-3-phenylpropyl)dodecanamide, 16ASC1859, N-[(1R,3S)-3-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-phenylpropyl]dodecanamide, N-[(2R,4S)-1,4-Dihydroxy-4-phenylbutan-2-yl]dodecanamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N([C@@H](CO)C[C@H](O)c1ccccc1)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H37NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-16-22(26)23-20(18-24)17-21(25)19-14-11-10-12-15-19/h10-12,14-15,20-21,24-25H,2-9,13,16-18H2,1H3,(H,23,26)/t20-,21+/m1/s1
Clave InChI
YCAKBKAOFSILDC-RTWAWAEBSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)