Merck
SML2716
Sigma-Aldrich
Pitolisant hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-[3-[3-(4-Chlorophenyl)propoxy]propyl]piperidine hudrochloride, 1-{3-[3-(4-Chlorophenyl)propoxy]propyl}piperidine hydrochloride, 3-(4-Chlorophenyl)propyl 3-piperidinopropyl ether hydrochloride, BF 2649, BF2.649, Ciproxidine, Tiprolisant
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 2,422.00
50 MG
MXP 9,830.00
MXP 2,422.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 2,422.00
50 MG
MXP 9,830.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H26ClNO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
332.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
MXP 2,422.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)CCCOCCCN2CCCCC2.Cl
InChI
1S/C17H26ClNO.ClH/c18-17-9-7-16(8-10-17)6-4-14-20-15-5-13-19-11-2-1-3-12-19;/h7-10H,1-6,11-15H2;1H
Clave InChI
XLFKECRRMPOAQS-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent and selective competitive antagonist/inverse agonist of histamine H3 receptor
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)