Merck
SML2657
Sigma-Aldrich
MP-A08
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-Methyl-N-[2-[[[2-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]phenyl]imino]methyl]phenyl]benzenesulfonamide, NSC-122314
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 2,010.00
25 MG
MXP 5,605.00
MXP 2,010.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 2,010.00
25 MG
MXP 5,605.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H25N3O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
519.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
MXP 2,010.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)\N=C\c3c(cccc3)N[S](=O)(=O)c4ccc(cc4)C)c1ccc(cc1)C
Clave InChI
FLDBNMYJUMAXDQ-TURZUDJPSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ATP-competitive sphingosine kinase inhibitor that targets both SK1 and SK2 (SphK 1 and 2)
MP-A08 is a highly selective ATP-competitive sphingosine kinase inhibitor that targets both SK1 and SK2. It is more selective and acts by different mechanisms than other SK inhibitors. MP-A0 targets the ATP-binding pocket, rather than the sphingosine binding pocket, with Ki values of 6.9 and 27 μM, respectively. Also, both SKI-II and PF-543 are thought to act in part by targeting sphingosine kinase for proteasomal degradation, which is not the case with MP-A08. MP-A08 was found to suppress the growth of human lung tumor xenografts in mice, both inducing apoptosis and inhibiting angiogenesis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)