Merck
SML2611
Sigma-Aldrich
Bobcat339
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-([1,1′-Biphenyl]-3-yl)-4-amino-5-chloropyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-1-[1,1′-biphenyl]-3-yl-5-chloro-2(1H)-pyrimidinone
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 2,434.00
25 MG
MXP 9,825.00
MXP 2,434.00
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 2,434.00
25 MG
MXP 9,825.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12ClN3O
Número de CAS:
Peso molecular:
297.74
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
MXP 2,434.00
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC1=NC(N(C2=CC=CC(C3=CC=CC=C3)=C2)C=C1Cl)=O
InChI
1S/C16H12ClN3O/c17-14-10-20(16(21)19-15(14)18)13-8-4-7-12(9-13)11-5-2-1-3-6-11/h1-10H,(H2,18,19,21)
Clave InChI
QMGYGOOYCNTEQO-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Bobcat339 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of TET1 and TET2 [Ten-eleven translocation methylcytosine dioxygenase (TET) 1 and 2] that reduces content of 5-hydroxymethyl-cytosine (5hmC) in cultured neurons. Bobcat339 does not inhibit DNMT3a.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of TET1 and TET2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gabriella N L Chua et al.
ACS medicinal chemistry letters, 10(2), 180-185 (2019-02-21)
DNA methylation is known as the prima donna epigenetic mark for its critical role in regulating local gene transcription. Changes in the landscape of DNA methylation across the genome occur during cellular transition, such as differentiation and altered neuronal plasticity