Merck
SML2449
Sigma-Aldrich
THIQ
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3R)-N-[(1R)-1-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-[4-cyclohexyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxamide, (3R)-N-[(2R)-3-(4-chlorophenyl)-1-[4-cyclo-hexyl-4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)piperidin-1-yl]-1-oxopropan-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 4,187.00
25 MG
MXP 10,747.00
MXP 4,187.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 4,187.00
25 MG
MXP 10,747.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H41ClN6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
589.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
MXP 4,187.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N1CCC(CN2N=CN=C2)(C3CCCCC3)CC1)[C@@H](CC4=CC=C(Cl)C=C4)NC([C@@H]5NCC6=CC=CC=C6C5)=O
InChI
1S/C33H41ClN6O2/c34-28-12-10-24(11-13-28)18-30(38-31(41)29-19-25-6-4-5-7-26(25)20-36-29)32(42)39-16-14-33(15-17-39,21-40-23-35-22-37-40)27-8-2-1-3-9-27/h4-7,10-13,22-23,27,29-30,36H,1-3,8-9,14-21H2,(H,38,41)/t29-,30-/m1/s1
Clave InChI
HLCHESOMJVGDSJ-LOYHVIPDSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
THIQ is a selective tetrahydroisoquinoline melanocortin-4 receptor (MC4R) agonist. It exhibited an IC50 vaue of 1.2 nM in MC4R human receptors expressed in CHO cells compared values of 2067, 761 and 326 nM for MC1R, MC3R, and MC5R receptors, respectively.
Tetrahydroisoquinoline melanocortin-4 receptor (MC4R) agonist
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)