Merck
SML2406
Sigma-Aldrich
JI130
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(E)-N-(2-(Allyloxy)phenethyl)-3-(7-methoxy-1H-indol-3-yl)acrylamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 1,441.00
25 MG
MXP 5,605.00
MXP 1,441.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 1,441.00
25 MG
MXP 5,605.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H24N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
376.45
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
MXP 1,441.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(/C=C/C1=CNC2=C1C=CC=C2OC)NCCC3=CC=CC=C3OCC=C
InChI
1S/C23H24N2O3/c1-3-15-28-20-9-5-4-7-17(20)13-14-24-22(26)12-11-18-16-25-23-19(18)8-6-10-21(23)27-2/h3-12,16,25H,1,13-15H2,2H3,(H,24,26)/b12-11+
Clave InChI
BNTYDBBGNPFECO-VAWYXSNFSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
JI130 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of the helix-loop-helix transcription factor Hes1 that blocks Hes1-mediated transcriptional repression. JI130 potently inhibits pancreatic cancer cell lines proliferation, and shrink tumor in a mice pancreatic tumor xenograft model.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of the helix-loop-helix transcription factor Hes1 that blocks Hes1-mediated transcriptional repression
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Amelie Perron et al.
The Journal of biological chemistry, 293(21), 8285-8294 (2018-03-11)
The transcription factor Hes family basic helix-loop-helix transcription factor 1 (Hes1) is a downstream effector of Notch signaling and plays a crucial role in orchestrating developmental processes during the embryonic stage. However, its aberrant signaling in adulthood is linked to