Saltar a
SML2226
BC-LI-0186
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(4-Isopropyl-2,3-dimethyl-5-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)-N-(2-phenoxyethyl)benzenesulfonamide, 4-[2,5-Dihydro-2,3-dimethyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-N-(2-phenoxyethyl)benzenesulfonamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H27N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
429.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C(C)C)=C(C)N1C)N1C2=CC=C(S(NCCOC3=CC=CC=C3)(=O)=O)C=C2
InChI
1S/C22H27N3O4S/c1-16(2)21-17(3)24(4)25(22(21)26)18-10-12-20(13-11-18)30(27,28)23-14-15-29-19-8-6-5-7-9-19/h5-13,16,23H,14-15H2,1-4H3
InChI key
SQYWMHPZMHDCHP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BC-LI-0186 is a selective blocker of Leucyl-tRNA synthetase (LRS; LeuRS) and Ras-related GTP-binding protein D (RagD) interaction (IC50 = 46.11 nM) by competing against RagD for LRS VC domain binding (KD = 42.1 nM) without affecting LRS-Vps34, LRS-EPRS, RagB-RagD association, mTORC1 complex formation or the activities of 12 kinases. BC-LI-0186 inhibits Leu-dependent LRS lysosomal membrane localization (10 μM), RagD GTPase and mTORC1 activation (IC50 = 81.4 nM against Leu-induced S6K phosphorylation), but not ARF1 activation, AKT S473 phosphorylation, Glu- or Arg-dependent S6K phosphorylation, nor the cytosolic and mitochondrial LRS catalytic activities. BC-LI-0186 effectively suppresses the growth of rapamycin-resistant MCT116 MM cancer cells with mTOR-S2035I mutation both in cultures (GI50 = 42.03) and in mice in vivo (by 40% in 2 wks; 20 mg/kg/day i.p.).
Leucyl-tRNA synthetase (LRS) and RagD interaction blocker that inhibits Leu-dependent LRS lysosomal localization, RagD and mTOR activation.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1184SML1276SML0140
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)