SML2206
SKA-121
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Methylnaphth[2,1-d]oxazol-2-amine, 5-Methylnaphtho[2,1-d]oxazol-2-amine, SKA 121, SKA121
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
brown to dark gray
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C1=C2C=CC=C1)=CC3=C2OC(N)=N3
InChI
1S/C12H10N2O/c1-7-6-10-11(15-12(13)14-10)9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3,(H2,13,14)
Clave InChI
JEGUERWMMMQFJV-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)