Documentos clave
SML1840
Sigma-Aldrich
YK-3-237
Sinónimos:
B-[2-methoxy-5-[(1E)-3-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1-propen-1-yl]phenyl]-boronic acid
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 1,999.00
MXP 1,999.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 1,999.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H21BO7
Número de CAS:
Peso molecular:
372.18
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
MXP 1,999.00
Check Cart for Availability
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
YK-3-237 is an activator of sirtuin-1 (SIRT1).
YK-3-237 is an activator of sirtuin-1 (SIRT1). YK-3-237 showed anti-proliferative activity toward triple-negative breast cancer, inducing G2/M cell cycle arrest and apoptosis. In a study on renal fibrosis, YK-3-237 caused enhanced expression of α-SMA and fibronectin, suggesting that long-term use of SIRT1 activators may increase the risk or progression of chronic kidney disease.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)