Merck
SML1775
Sigma-Aldrich
K-756
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-[[1-(6,7-Dimethoxy-4-quinazolinyl)-4-piperidinyl]methyl]-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H27N5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
433.50
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1NC2=C(C=CC=C2)CN1CC3CCN(C4=C(C=C(OC)C(OC)=C5)C5=NC=N4)CC3
Acciones bioquímicas o fisiológicas
K-756 is an orally available, potent and selective tankyrase inhibitor, which binds to the induced-pocket of tankyrase. K-756 is a selective Wnt/β-catenin pathway inhibitor that stabilizes Axin and reduces active β-catenin. K-756 inhibits the proliferation of APC mutant colorectal cancer COLO 320DM and SW403 cell lines.
K-756 is an orally available, potent and selective tankyrase inhibitor.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)