SML1647
Epiblastin A
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,4,7-Triamino-6-(m-chlorophenyl)-pteridine, 6-(3-Chlorophenyl)-2,4,7-pteridinetriamine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
NC1=NC(N)=C2C(N=C(N)C(C3=CC=CC(Cl)=C3)=N2)=N1
InChI
1S/C12H10ClN7/c13-6-3-1-2-5(4-6)7-9(14)18-11-8(17-7)10(15)19-12(16)20-11/h1-4H,(H6,14,15,16,18,19,20)
InChI key
ZWNKKZSRANLVEW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)