SML1557
LP99
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2R,3S)-LP99, N-(2R,3S)-2-(4-Chlorophenyl)-1-(1,4-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-7-yl)-6-oxopiperidin-3-yl)-2-methylpropane-1-sulfonamide
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C1=CC=C(N2C(CC[C@H](NS(=O)(CC(C)C)=O)[C@H]2C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)C=C1N4C)=CC4=O
InChI
1S/C26H30ClN3O4S/c1-16(2)15-35(33,34)28-22-11-12-24(31)30(26(22)18-5-7-19(27)8-6-18)20-9-10-21-17(3)13-25(32)29(4)23(21)14-20/h5-10,13-14,16,22,26,28H,11-12,15H2,1-4H3/t22-,26+/m0/s1
Clave InChI
LVDRREOUMKACNJ-BKMJKUGQSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Características y beneficios
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.