Merck
SML1432
Sigma-Aldrich
PHCCC
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
7,7a-Dihydro-7-(hydroxyimino)-N-phenyl-benzo[b]cyclopropa[e]pyran-1a(1H)-carboxamide, N-Phenyl-7-(hydroxyimino)cyclopropa[b]chromen-1a-carboxamide
Seleccione un Tamaño
25 MG
MXP 5,618.00
MXP 5,618.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
MXP 5,618.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
294.30
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
MXP 5,618.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NC1=CC=CC=C1)C2(C/3C2)OC4=C(C=CC=C4)C3=N/O
InChI
1S/C17H14N2O3/c20-16(18-11-6-2-1-3-7-11)17-10-13(17)15(19-21)12-8-4-5-9-14(12)22-17/h1-9,13,21H,10H2,(H,18,20)/b19-15+
Clave InChI
FPXPIEZPAXSELW-XDJHFCHBSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PHCCC is a positive allosteric modulator (PAM) at the mGluR4 subtype that exhibits anxiolytic and anti-Parkinsonian effects in animal models. PHCCC is a potent group I metabotropic glutamate receptor antagonist.
PHCCC is a positive allosteric modulator (PAM) at the mGluR4 subtype. PHCCC is a potent group I metabotropic glutamate receptor antagonist.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)