Merck
SML1372
Sigma-Aldrich
Nifetepimine
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
1,2,3,4-Tetrahydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-2-oxo-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, 5-Ethoxycarbonyl-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one, 6-Methyl-4-(3-nitrophenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl-4-(3-nitrophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4 tetrahydropyrimidine-5 carboxylate
Seleccione un Tamaño
25 MG
MXP 5,791.00
MXP 5,791.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
MXP 5,791.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H15N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
305.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
MXP 5,791.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OCC)C1=C(C)NC(NC1C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2)=O
InChI
1S/C14H15N3O5/c1-3-22-13(18)11-8(2)15-14(19)16-12(11)9-5-4-6-10(7-9)17(20)21/h4-7,12H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,19)
Clave InChI
PPBNQKLDXXHPMH-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nifetepimine is a dihydropyrimidone calcium channel blocker that down-modulates SERCA3 (sarco/endoplasmic reticulum Ca2+ -ATPase 3) pump, and protects of the CD4+ T cells from tumor-induced apoptosis. Nifetepimine induces apoptotic cell death in triple negative breast cancer (TNBC) cells by stimulation of cross-talk between ER stress and the MEK/ERK pathway.
Nifetepimine is a dihydropyrimidone calcium channel blocker.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)