Documentos clave
SML1298
Sigma-Aldrich
ML309 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[2-(Cyclopentylamino)-1-(2-methylphenyl)-2-oxoethyl]-N-(3-fluorophenyl)-1H-benzimidazole-1-acetamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 2,070.00
25 MG
MXP 6,563.00
MXP 2,070.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 2,070.00
25 MG
MXP 6,563.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H29FN4O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
521.03
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
MXP 2,070.00
Check Cart for Availability
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ML309 is a potent and selective inhibitor of mutant isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) (R132H and R132C) that binds reversibly the enzyme. ML309 inhibits production of neomorphic 2-hydroxyglutarate in glioblastoma cell line.
ML309 is a potent and selective inhibitor of mutant isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) (R132H and R132C).
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jan Mauer et al.
Nature chemical biology, 15(4), 340-347 (2019-02-20)
Small nuclear RNAs (snRNAs) are core spliceosome components and mediate pre-mRNA splicing. Here we show that snRNAs contain a regulated and reversible nucleotide modification causing them to exist as two different methyl isoforms, m1 and m2, reflecting the methylation state