Merck
SML1206
Sigma-Aldrich
RA-9
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3E,5E)-3,5-Bis[(4-Nitrophenyl)methylene]-4-piperidinone
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 2,093.00
25 MG
MXP 8,194.00
MXP 2,093.00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 2,093.00
25 MG
MXP 8,194.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H15N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
365.34
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
MXP 2,093.00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(/C(CNC/1)=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)C1=C\C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
InChI
1S/C19H15N3O5/c23-19-15(9-13-1-5-17(6-2-13)21(24)25)11-20-12-16(19)10-14-3-7-18(8-4-14)22(26)27/h1-10,20H,11-12H2/b15-9+,16-10+
Clave InChI
YUYPWAMLWZVHAE-KAVGSWPWSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
RA-9 is a cell permeable and potent inhibitor of the ubiquitin-proteasome system (UPS) that targets deubiquitinating enzymes (DUB) without affecting 20S proteasome catalytic-core activity. RA-9 directly inhibits activity of following DUB UCH-L1, UCH-L3, USP2, USP5 and USP8 deubiquitinating enzymes, which results in rapid accumulation of poly-ubiquitinated proteins leading to cell cycle checkpoint arrest and tumor cell apoptosis.
RA-9 is a cell permeable and potent inhibitor of the ubiquitin-proteasome system (UPS) that targets deubiquitinating enzymes (DUB).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research