Merck
SML1172
Sigma-Aldrich
FFN102
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(2-Amino-ethyl)-6-chloro-7-hydroxy-chromen-2-one trifluoroacetate, 4-(2-Aminoethyl)-6-chloro-7-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one trifluoroacetate, Mini 102, Mini102
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 3,047.00
MXP 3,047.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 3,047.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10ClNO3 · CF3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
353.68
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
MXP 3,047.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to light brown
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(O)=O.NCCC(C1=CC(Cl)=C(O)C=C1O2)=CC2=O
InChI
1S/C11H10ClNO3.C2HF3O2/c12-8-4-7-6(1-2-13)3-11(15)16-10(7)5-9(8)14;3-2(4,5)1(6)7/h3-5,14H,1-2,13H2;(H,6,7)
Clave InChI
OGHPXKAKVMJGQH-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
FFN102 is a pH-responsive fluorescent false neurotransmitter that acts as a dopamine transporter substrate (DAT) and also a substrate for vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2).
FFN102 is a pH-responsive fluorescent false neurotransmitter that acts as a dopamine transporter substrate (DAT) and also a substrate for vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2). FFN102 selectively labels dopamine cell bodies and dendrites in ventral midbrain and dopaminergic synaptic terminals in dorsal striatum. Its greater fluorescence emission in neutral than acidic environments allows the visualization of dopamine release at individual presynaptic terminals and in situ pH measurement of catecholamine secretory vesicles.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)