Merck
SML1167
Sigma-Aldrich
4BP-TQS
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(4-Bromophenyl)-3a,4,5,9b-tetrahydro-3H-cyclopenta[c]quinoline-8-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
25 MG
MXP 7,491.00
MXP 7,491.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
MXP 7,491.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H17BrN2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
405.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
MXP 7,491.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
BrC1=CC=C(C2C(CC=C3)C3C(C=C(S(N)(=O)=O)C=C4)=C4N2)C=C1
InChI
1S/C18H17BrN2O2S/c19-12-6-4-11(5-7-12)18-15-3-1-2-14(15)16-10-13(24(20,22)23)8-9-17(16)21-18/h1-2,4-10,14-15,18,21H,3H2,(H2,20,22,23)
Clave InChI
YNCXHXYZTLIZTO-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
4BP-TQS is an atypical agonist of a7-nAChR that binds to the receptor in an intrasubunit cavity, and activates the channel via a mechanism that is distinct from conventional agonists. Maximal activation of a7-nAChR by 4BP-TQS is eight fold greater than activation by a maximum dose of acetylcholine (Ach), and 4BP-TQS can poteniate an EC10 concentration of ACh to invoke a response that is 540-fold higher than the maximal dose of ACh alone.
4BP-TQS is an atypical agonist of a7-nAChR.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)