Documentos clave
SML0983
Sigma-Aldrich
5F-203
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(5-Fluoro-2-benzothiazolyl)-2-methyl-benzenamine, 5F203, NSC-703786
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 1,731.00
MXP 1,731.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 1,731.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11FN2S
Número de CAS:
Peso molecular:
258.31
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
MXP 1,731.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1cc2nc([s]c2cc1)c3cc(c(cc3)N)C
InChI
1S/C14H11FN2S/c1-8-6-9(2-4-11(8)16)14-17-12-7-10(15)3-5-13(12)18-14/h2-7H,16H2,1H3
Clave InChI
IFWLHIIUGSEKKE-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
5F-203 is a cytotoxic molecule that forms DNA adducts that lead to cell death.
5F-203 is a cytotoxic molecule that forms DNA adducts that lead to cell death. 5F-203 induces aryl hydrocarbon receptor signaling, and elevates expression of CYP1A1. Treatment of cells with 5F-203 also leads to elevation of reactive oxygen species and activation of p38, JNK and ERK.
Características y beneficios
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.