SML0899
Windorphen
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(Z)-3-Chloro-2,3-bis(4-methoxyphenyl)acrylaldehyde
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C17H15ClO3/c1-20-14-7-3-12(4-8-14)16(11-19)17(18)13-5-9-15(21-2)10-6-13/h3-11H,1-2H3/b17-16-
Clave InChI
VNRALGZMXHFBPG-MSUUIHNZSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.