Documentos clave
SML0866
Sigma-Aldrich
BMS-191011
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-[(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)methyl]-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 2,164.00
25 MG
MXP 8,479.00
MXP 2,164.00
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 2,164.00
25 MG
MXP 8,479.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H10ClF3N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
370.71
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
MXP 2,164.00
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C2=NN(C(=O)O2)Cc3c(ccc(c3)Cl)O
InChI
1S/C16H10ClF3N2O3/c17-12-5-6-13(23)10(7-12)8-22-15(24)25-14(21-22)9-1-3-11(4-2-9)16(18,19)20/h1-7,23H,8H2
Clave InChI
QKOWACXSXTXRKA-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BMS-191011 is a potent opener of BKCa opener (large-conductance Ca2+-activated K channel).
BMS-191011 is a potent opener of BKCa opener (large-conductance Ca2+-activated K channel). The compound BMS-191011 has neuroprotective properties in rodent models of stroke, and induces dialation of rat retinal arterioles.
Características y beneficios
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offer many products related to potassium channels for your research needs.