Documentos clave
SML0665
Sigma-Aldrich
LY-456236
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(4-Methoxy-phenyl)-(6-methoxy-quinazolin-4-yl)-amine hydrochloride, 6-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)-4-quinazolinamine hydrochloride, LY456236, MPMQ
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15N3O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
317.77
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C16H15N3O2.ClH/c1-20-12-5-3-11(4-6-12)19-16-14-9-13(21-2)7-8-15(14)17-10-18-16;/h3-10H,1-2H3,(H,17,18,19);1H
Clave InChI
AVKFOWUSTVWZQN-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
LY-456236 is a selective mGlu1 receptor antagonist with an IC50 value of 143 nM for mGlu1 compared to > 10 μM for mGlu5 receptors.
LY-456236 is a selective mGlu1 receptor antagonist.
Características y beneficios
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.