Documentos clave
SML0595
Sigma-Aldrich
A-286982
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(2E)-1-(4-Acetyl-1-piperazinyl)-3-[4-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-3-nitrophenyl]-2-propen-1-one
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 2,111.00
MXP 2,111.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 2,111.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H27N3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
453.55
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
MXP 2,111.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S(c2c(cc(cc2)\C=C\C(=O)N3CCN(CC3)C(=O)C)[N+](=O)[O-])c1c(cccc1)C(C)C
InChI
1S/C24H27N3O4S/c1-17(2)20-6-4-5-7-22(20)32-23-10-8-19(16-21(23)27(30)31)9-11-24(29)26-14-12-25(13-15-26)18(3)28/h4-11,16-17H,12-15H2,1-3H3/b11-9+
Clave InChI
HTGGAYLWTDOFDK-PKNBQFBNSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A-286982 blocks binding of lymphocyte function-associated antigen-1 (LFA-1) with the cell adhesion molecule ICAM-1.
A-286982 blocks binding of lymphocyte function-associated antigen-1 (LFA-1) with the cell adhesion molecule ICAM-1. The IC50 in a cell based assay is 35 nM.
Otras notas
Air sensitive
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)