Documentos clave
SML0587
Sigma-Aldrich
PF9601N
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-(Phenylmethoxy)-N-2-propynyl- 1H-Indole-2-methanamine, FA-73, N-(2-Propynyl)-2-(5-benzyloxy-indolyl) methylamine, PF 9601N
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
290.36
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF9601N is a selective and potent monoamine oxidase B inhibitor that exhibit anti-Parkinsonian effects in several models of PD.
PF9601N is a selective and potent monoamine oxidase B inhibitor.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Our company offers many products related to histamine synthesis and metabolism for your research needs.