Merck
SML0565
Sigma-Aldrich
MK-0343
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
7-Cyclobutyl-3-(2,6-difluorophenyl)-6-[(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methoxy]-1,2,4-triazolo[4,3-b]pyridazine, MRK-409
Seleccione un Tamaño
25 MG
MXP 10,660.00
MXP 10,660.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
MXP 10,660.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17F2N7O
Número de CAS:
Peso molecular:
397.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
MXP 10,660.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cn1ncnc1COc2nn3c(nnc3cc2C4CCC4)-c5c(F)cccc5F
InChI
1S/C19H17F2N7O/c1-27-16(22-10-23-27)9-29-19-12(11-4-2-5-11)8-15-24-25-18(28(15)26-19)17-13(20)6-3-7-14(17)21/h3,6-8,10-11H,2,4-5,9H2,1H3
Clave InChI
GOIFCXRIFSYPFG-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
MK-0343 (MRK-409) is a partial agonist for GABAA receptors with comparable Ki values for α1, α2, α3 and α5 containing receptors (0.2 – 0.4 nM). The compound has the greatest agonist activity against α3 receptors, and is brain penatrant, and displays anxiolytic activity in rodent and primate models.
MK-0343 is a GABAA partial agonist.
Características y beneficios
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.