Merck
SML0381
Sigma-Aldrich
ALLO-1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1-(phenylmethyl)-2,4-Imidazolidinedione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H15ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
314.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1N(Cc2ccccc2)C(=O)N(C1=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C17H15ClN2O2/c1-12-16(21)20(15-9-7-14(18)8-10-15)17(22)19(12)11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,12H,11H2,1H3
Clave InChI
GHAJNZREWTZYQJ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ALLO-1 is a Smoothened (Smo) antagonist that inhibits both wild-type and mutant Smo, including D473H SMO mutant. ALLO-1 binds to a different domain of Smo than other known Smo ligands.
ALLO-1 is a Smoothened (Smo) antagonist that inhibits both wild-type and mutant Smo.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Miyuki Sato et al.
Nature cell biology, 20(1), 81-91 (2017-12-20)
In Caenorhabditis elegans embryos, paternally provided organelles, including mitochondria, are eliminated by a process of selective autophagy called allophagy, the mechanism by which mitochondrial DNA is inherited maternally. However, it remains unclear how paternal organelles are recognized and targeted for