SML0377
(S)-FTY720 phosphate
≥94% (HPLC)
Sinónimos:
(+)-(S)-FTY 720 phosphate, (2S)-2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-1-(dihydrogen phosphate)-1,3-propanediol), (S)-FTY 720P
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥94% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 0.3 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Sigma-Aldrich offers many products related to lysophospholipid receptors for your research needs.