Merck
SML0361
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dihydroxyflavonol
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-hydroxy-4H-benzopyran-4-one, 3, 3′, 4′-Trihydroxyflavone, DiOHF, 5,7-Dideoxyquercetin
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 1,755.00
25 MG
MXP 6,845.00
MXP 1,755.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 1,755.00
25 MG
MXP 6,845.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10O5
Número de CAS:
Peso molecular:
270.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
MXP 1,755.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
faintly yellow to dark yellow
solubilidad
DMSO: >15 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1O)C2=C(O)C(=O)c3ccccc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-10-6-5-8(7-11(10)17)15-14(19)13(18)9-3-1-2-4-12(9)20-15/h1-7,16-17,19H
Clave InChI
KPGMHZQXQVDYNT-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
3′,4′-Dihydroxyflavonol is a synthetic cardioprotective flavone that attenuates myocardial ischemia/reperfusion injury, which associated with its antioxidant activity.
3′,4′-Dihydroxyflavonol is a synthetic cardioprotective flavone; antioxidant.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kyuichi Kawabata et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 79(5), 799-807 (2015-02-28)
Probiotics have been shown to improve the condition of not only the human gastrointestinal tract but also the entire body. We found that quercetin enhances the anti-inflammatory activity of Bifidobacterium adolescentis, which is abundant in human intestines. Here, we assessed